BR781290
BRAND® strips of 12 caps
polypropylene, clear, for PCR tubes
Sinonimo/i:
Cap Strips, PCR, PCR Tubes, Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear
domed
polypropylene
Caratteristiche
for PCR tubes
Confezionamento
pack of 125 ea (US only)
pack of 125 ea
pack of 80 ea (Europe and APAC)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781290
tecniche
PCR: suitable
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Effective protection against evaporation and contamination
- The right cap shape for your application
- Easy to open and close without risk of contamination
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)