Documenti fondamentali
BR43238
BRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, uncalibrated
capacity 100 mL, borosilicate glass
Sinonimo/i:
Gay-Lussac
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
Materiali
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Giunto
joint ST/NS neck10/19
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 43238
Capacità
100 mL
Descrizione generale
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. Nominal capacity printed on the bottom.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
How to Use a Density Bottle