Documenti fondamentali
BR43308
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 10 mL, borosilicate glass
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, Gay-Lussac
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
Materiali
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Giunto
joint ST/NS neck10/19
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 43308
Capacità
10 mL
Descrizione generale
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Calibrated to contain (TC, In). Incl. individual certificate. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. The volume in cm³ is specified to a precision of 3 decimal places.
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
How to Use a Density Bottle