BR113943
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 18 mm × 180 mm, thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
Culture tubes, Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 1,100 × g
neck thread external thread
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 113943
Lungh. × largh.
18 mm × 180 mm
Capacità
18 mL
30 mL
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent sample visibility
- Tight sealing screw caps
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR113943-100EA | 4061831863666 |