BMSMW96008CM
Benchmark 8Channel manifold
8-channel, manifold
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Caratteristiche
8-channel manifold
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific MW9600-8CM
Descrizione generale
8 channel manifold for Accuris SmartWasher 96
Applicazioni
Washing microplates for ELISA assays
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)