Documenti fondamentali
BMSC1005T5ST
Benchmark Centrifuge Tube
capacity 5 mL, sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.78
Materiali
cap (attached)
clear polypropylene tube
conical bottom
Giunto
joint neck thread push fit
joint threaded cap push fit
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 200 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific C1005-T5-ST
Capacità
5 mL
Diam. tubo
16 mm
Descrizione generale
5 mL, clear polypropylene centrifuge tubes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)