BMSC1005SC5
Microtube Centrifuge Tubes
capacity 5 mL, clear tube, non-sterile, cap (screw, separate), pack of 500 ea (5 x bags 100ea)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap (screw, separate)
clear tube
conical bottom
polypropylene tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
graduations
Confezionamento
pack of 500 ea (5 x bags 100ea)
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific C1005-SC5
Capacità
5 mL
Diam. tubo
16 mm
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
suitable for PCR
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)