ALD00596
N-((1S,2S)-1-(3,5-Di-tert-butylphenyl)-2-(quinolin-2-yl)butyl)acetamide
≥95%
Sinonimo/i:
Chiral acetyl-protected aminoethyl quinoline ligand, Et-APAQ
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Stringa SMILE
N([C@@H]([C@H](CC)c2nc3c(cc2)cccc3)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C29H38N2O/c1-9-24(26-15-14-20-12-10-11-13-25(20)31-26)27(30-19(2)32)21-16-22(28(3,4)5)18-23(17-21)29(6,7)8/h10-18,24,27H,9H2,1-8H3,(H,30,32)/t24-,27-/m1/s1
NZPXTQVMJQHEBG-SHQCIBLASA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)