ALD00552
Serine Hydrolase Inhibitor-16
Sinonimo/i:
tert-Butyl 4-(4-methyl-1H-pyrazole-1-carbonyl)-1,4-diazepane-1-carboxylate, SHI-16
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Stringa SMILE
O=C(N1CCCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N2N=CC(C)=C2
InChI
1S/C15H24N4O3/c1-12-10-16-19(11-12)13(20)17-6-5-7-18(9-8-17)14(21)22-15(2,3)4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
CXPKONGEDQYMCW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)