Documenti fondamentali
ALD00106
Sigma-Aldrich
5-Methoxycarbonyl-1,2,3-triazine
Sinonimo/i:
1,2,3-Triazine-5-carboxylic acid, methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OC)C1=CN=NN=C1
InChI
1S/C5H5N3O2/c1-10-5(9)4-2-6-8-7-3-4/h2-3H,1H3
DZONTPIFZFRSGP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,2,3-Triazines have been shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by the Boger Research Group have utilized this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The inverse electron demand Diels-Alder reactions of electron-deficient heterocycles are significant cycloaddition reactions for the total synthesis of natural products containing highly substituted and functionalized heteroaromatic ring systems.