Documenti fondamentali
AFM-75009-12
Sigma-Aldrich
12 mm Disc Gripper for AFM
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Descrizione generale
Unique gripper that easily pick up 12 mm diamter AFM/STM discs from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)