Documenti fondamentali
A91906
Sigma-Aldrich
L-(+)-arabinosio
98%
Sinonimo/i:
(+)-Arabinose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Beilstein:
1723085
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +103°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
160-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Categorie correlate
Applicazioni
L-(+)-Arabinose is used as a key starting material in the total synthesis of (+)-ambruticin, zaragozic acid A, (−)-radicamine B and (+)-herbarumin I.
Azioni biochim/fisiol
Il L-arabinosio è l′isomero presente in natura ed è uno dei costituenti dei polisaccaridi vegetali. La maggior parte dei batteri contiene un operone arabinosio inducibile che codifica per una serie di enzimi e trasportatori che consente l′uso dell′L-arabinosio come unica fonte di carbonio nelle colture microbiche.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Arabinose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2100
Arabinose
D-(+)-Xylose BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
95729
D-(+)-Xylose
D-(+)-Xylose BioXtra, ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
X3877
D-(+)-Xylose
Xylose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2102
Xylose
L-Rhamnose natural sourced, 99%, FG
Sigma-Aldrich
W373011
L-Rhamnose
D-(+)-Xylose ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
X1500
D-(+)-Xylose
Total synthesis of (+)-herbarumin I via intermolecular Nozaki-Hiyama-Kishi reaction.
Sabino, Adao Aparecido and Pilli, Ronaldo A
Tetrahedron Letters, 43(15), 2819-2821 (2002)
Total synthesis of (-)-radicamine B.
Gurjar, Mukund K et al.
Tetrahedron Letters, 47(39), 6979-6981 (2006)
Stereoselective total synthesis of zaragozic acid A based on an acetal [1, 2] Wittig rearrangement.
Tomooka, Katsuhiko et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(24), 4502-4505 (2000)
Catarina M S S Neves et al.
Frontiers in chemistry, 7, 459-459 (2019-07-19)
The food industry produces significant amounts of waste, many of them rich in valuable compounds that could be recovered and reused in the framework of circular economy. The development of sustainable and cost-effective technologies to recover these value added compounds
Total synthesis of ambruticin.
Eun Lee et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(1), 176-178 (2002-12-20)