A19202
2-Acetylphenanthrene
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
144-145 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc2c(ccc3ccccc23)c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)13-8-9-16-14(10-13)7-6-12-4-2-3-5-15(12)16/h2-10H,1H3
CWILMKDSVMROHT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?