Documenti fondamentali
A19407
Sigma-Aldrich
3-Acetylphenanthrene
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
67-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc2ccc3ccccc3c2c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)14-9-8-13-7-6-12-4-2-3-5-15(12)16(13)10-14/h2-10H,1H3
JKVNPRNAHRHQDD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Remainder 2-acetylphenanthrene
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kanji Nagai et al.
Journal of chromatography. A, 1549, 85-92 (2018-03-28)
Poly(butylene terephthalate) based novel stationary phase (SP), composed of planar aromatic phenyl group together with ester group monomer units, was designed for supercritical fluid chromatography (SFC) use. As expected from its structure, this phase shows planarity recognition of isomeric aromatics