939404
tert-Butyllithium solution
1.7 M (in PAO/hexanes mixture)
Sinonimo/i:
t-BuLi, Lithium-2-methyl-2-propanide, t-BuLi
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.7 M (in PAO/hexanes mixture)
Colore
colorless to yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;
BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - Water-react 1
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
88.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
31.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)