938254
Silice
Monodisperse, non-porous, 40 µm
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
Stato
powder
Dimensione particelle
40 μm
Dimensione pori
non-porous
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)