93749
1,3-Adamantanediol
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,3-Dihydroxyadamantane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.23
Beilstein:
7013501
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
crystals
Punto di fusione
~260 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](O)(C3)C2
InChI
1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2/t7-,8+,9+,10-
MOLCWHCSXCKHAP-FIRGSJFUSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?