Documenti fondamentali
93498
Sigma-Aldrich
Glycerol trivalerate
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,2,3-Trivalerylglycerol, Trivalerin
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3COOCH2]2CHOCO(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.44
Beilstein:
1804221
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.439
Densità
1.002 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCC)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C18H32O6/c1-4-7-10-16(19)22-13-15(24-18(21)12-9-6-3)14-23-17(20)11-8-5-2/h15H,4-14H2,1-3H3
PZJLFHDNXGAZHU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)