934550
Silyl-ether based ROMP monomer
iPrSi
Sinonimo/i:
2,2-Bis(1-methylethyl)-1,3-dioxa-2-silacyclohept-5-ene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Livello qualitativo
Stato
liquid
Composizione
iPrSi
Colore
colorless to pale yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[Si]1(C(C)C)OC/C=C\CCO1
InChI
1S/C11H22O2Si/c1-10(2)14(11(3)4)12-8-6-5-7-9-13-14/h5-6,10-11H,7-9H2,1-4H3/b6-5-
YBYQYMPJHKPHMH-WAYWQWQTSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- drug delivery
- molecular imaging
- self assembly
- hydrogels
- medical device coatings
- stimuli responsive material
Caratteristiche e vantaggi
- Copolymerize efficiency with a wide variety of norbornene-based (macro)monomers
- Controlled ROMP polymerization
- Silyl ether substitute can be tuned to control degradation
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)