Documenti fondamentali
933511
Sigma-Aldrich
AFM Disc Gripper
disc diam. 10 mm
Sinonimo/i:
Disc Grippers for AFM
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Diam. disco
10 mm
Descrizione generale
Each metal disc pack contains 50 units of metal discs.
Applicazioni
AFM Disc Gripper, 10 mm, can be used to pick up Atomic Force Microscope (AFM)/ scanning tunneling microscope (STM) discs easily from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)