Documenti fondamentali
932078
Sigma-Aldrich
10-Phenyl-10H,10′H-spiro[acridine-9,9′-anthracen]-10′-one
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
ACRSA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H21NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.52
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Saggio:
≥99% (HPLC)
Grado:
sublimed grade
Solubilità:
chloroform: soluble
toluene: soluble
Livello qualitativo
Grado
sublimed grade
Saggio
≥99% (HPLC)
energy gap
0.04 eV (delta EST)
Perdita
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
Solubilità
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
301 nm±5 nm in toluene
Applicazioni
10-Phenyl-10H,10′H-spiro[acridine-9,9′-anthracen]-10′-one, also known as ACRSA, is a solution-processable efficient TADF emitter, used as blue - greenish dopant.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Climbing up the Ladder: Intermediate Triplet States Promote the Reverse Intersystem Crossing in the Efficient TADF Emitter ACRSA.
Lyskov I, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 121(39), 21145?21153-21145?21153 (2017)