Documenti fondamentali
932035
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-F3G(Pbf,Sub)-OH
Novabiochem®, ≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H52N4O7S
Peso molecolare:
889.07
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Fmoc-L-F3G(Pbf,Sub)-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)