922676
Graphene nanoribbon
oxidatively splitted from CNT
Sinonimo/i:
GNRs, Graphene nanoribbon made by oxidative splitting of CNT
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Made by oxidative splitting of CNT
Livello qualitativo
Saggio
≥80% carbon basis (EA)
Misura
≥0.0002 mm , Nanoribbon
Larghezza
≥200 nm , Nanoribbon
Stringa SMILE
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
1S/9CH5N/c9*1-2/h9*2H2,1H3
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)