931977
N4,N4-Di(biphenyl-4-yl)-N4′-(naphthalen-1-yl)-N4′-phenyl-biphenyl-4,4′-diamine
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
N,N-Bis(biphenyl-4-yl)-N′-(naphthalene-1-yl)-N′-phenylbenzidine, N-Phenyl-N-[4-[4-(4-phenyl-N-(4-phenylphenyl)anilino)phenyl]phenyl]naphthalen-1-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Solubilità
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
Energia dell’orbitale
HOMO 5.5 eV
LUMO 2.3 eV
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)