Documenti fondamentali
930881
Sigma-Aldrich
(cod)Pd(CH2CMe2C6H4)
greener alternative
≥95%
Sinonimo/i:
Campora’s palladacycle
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Applicazioni
(cod)Pd(CH2CMe2C6H4), also referred to as Campora′s palladacycle, is a Pd(II) source with demonstrated use as an air-, moisture-, and thermally stable precursor to palladium oxidative addition complexes (Pd OACs).
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)