930008
RuCl(p-cymene)[(R,R)-Ts-DPEN]
Sinonimo/i:
[N-[(1R,2R)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]-ruthenium
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or crystals
Livello qualitativo
Punto di fusione
215 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@@H]([C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m1.../s1
AZFNGPAYDKGCRB-AGEKDOICSA-M
Applicazioni
- Quinolines
- N-Alkyl ketimines
- Antitumor and antiproliferative derivatives of natural products isolated from bacteria
- Hydroxy arylaldehydes via Rap-Stoermer-enantioselective transfer hydrogenation
Catalyst with improved performance modified via microenvironment engineering of nanocages
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3