Documenti fondamentali
928429
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(CPDO-Ph)
≥95%
Sinonimo/i:
(1,5-Cyclooctadiene)(2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dien-1-one)nickel(0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H32NiO
Peso molecolare:
551.34
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Applicazioni
Ni(COD)(CPDO-Ph) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)