Documenti
930032
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(tBu-BQ)
≥95%
Sinonimo/i:
(1,5-Cyclooctadiene)(2,5-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione)nickel(0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H32NiO2
Peso molecolare:
387.18
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>200 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Ni(COD)(tBu-BQ) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: APractical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3