926205
Ru(OAc)2[(S)-dtbm-SEGPHOS®]
Takasago
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C78H106O12P2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
1398.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
powder
Applicazioni
Ru(OAc)2[(S)-dtbm-SEGPHOS®] is a ruthenium catalyst for asymmetric hydrogenation of olefins.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Note legali
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)