923885
Pomalidomide-piperazine-piperidine-4-carboxamide hydrochloride
Sinonimo/i:
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-(4-(piperidine-4-carbonyl)piperazin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block
About This Item
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(N2C(C(C=CC=C3N4CCN(C(C5CCNCC5)=O)CC4)=C3C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
Categorie correlate
Applicazioni
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3