Key Documents
923435
Sigma-Aldrich
Di-1-adamantylphosphinoferrocene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H39FeP
Peso molecolare:
486.45
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
256-262 °C
Applicazioni
Di-1-adamantylphosphinoferrocene is a phosphine ligand for Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)