923508
(iPrMPhos)PdCl2
1:1 complex with CH2Cl2, ≥95%
Sinonimo/i:
1-Diadamantylphosphino-1′-diisopropylphosphinoferrocene palladium dichloride
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
Cl[Pd](Cl)([P](c1cccc1)(C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C3)C2)C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5)[P](c8cccc8)(C(C)C)C(C)C.[Fe]
Applicazioni
Learn more about MPhos ligands and catalysts
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3