923206
trans-(-)-limonene oxide
≥95%
Sinonimo/i:
(1R,4S,6S)-4-isopropenyl-1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.467
Densità
0.920 g/mL
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
O1[C@]2([C@@H]1C[C@H](CC2)C(=C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10+/m0/s1
CCEFMUBVSUDRLG-LPEHRKFASA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)