922722
O-Pivaloylhydroxyamine triflic acid
Sinonimo/i:
2,2-dimethyl-, azanyl ester, 1,1,1-trifluoromethanesulfonate, PivONH3OTF, Propanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Stringa SMILE
FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-].[N+H3]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
AJUKGKFBUGZGSW-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)