Documenti fondamentali
775037
Sigma-Aldrich
N-Boc-O-tosylhydroxylamine
95%
Sinonimo/i:
N-Boc-O-tosyl hydroxylamine, tert-Butyltosyloxycarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Gruppo funzionale
amine
tosylate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)ONC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO5S/c1-9-5-7-10(8-6-9)19(15,16)18-13-11(14)17-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
WZDPZKPHVNFUKB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Electrophilic N-amination of aryl and alkyl amines.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Baburaj, T.;
Synlett, 1993-1996 (2011)