Key Documents
367478
Sigma-Aldrich
O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine
95%
Sinonimo/i:
Aminoxy-tert-butyldimethylsilane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSi(CH3)2ONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.29
Beilstein:
2424306
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
P. eboll.
87-90 °C/40 mmHg (lit.)
Punto di fusione
62-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)ON
InChI
1S/C6H17NOSi/c1-6(2,3)9(4,5)8-7/h7H2,1-5H3
SSUCKKNRCOFUPT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine (tert-butyldimethylsilyl-O-hydroxylamine) may be used to induce the cleavage, during solid supported synthesis of hydroxamic acids.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Solid supported synthesis of hydroxamic acids.
Golebiowski A and Klopfenstein S.
Tetrahedron Letters, 39(21), 3397-3400 (1998)