Documenti fondamentali
922668
Sigma-Aldrich
Dichloromeldrum′s acid
≥95%
Sinonimo/i:
5,5-Dichloro-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, DiCMA, Lennox-Heard chloroacetylation reagent
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6Cl2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
chunks
Punto di fusione
51-54 °C
Gruppo funzionale
chloro
ester
ketal
Applicazioni
Lennox-Heard reagent (also known as dichloromeldrum′s acid, or DiCMA) is a stable, shelf-stable reagent for the conversion of alkyl and aryl amines to dichloroacetamides. This reagent is atom economical and the byproducts of acetone and CO2 are easily removed, and provides a greener, practical method of installing these medicinally relevant motifs onto a variety of compounds in high yield.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)