712728
N-Tosylaziridine
98%
Sinonimo/i:
N-(p-Toluenesulfonyl)aziridine, N-(p-Tolylsulfonyl)aziridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.25
Beilstein:
154388
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (HPLC)
98%
Stato
crystals
Gruppo funzionale
sulfonamide
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC2
InChI
1S/C9H11NO2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(11,12)10-6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
VBNWSEVVMYMVLC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for beta-aminoethylation
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Garcia-Espana, E.
Gazzetta Chimica Italiana, 115, 399-399 (1985)
Anet, F.A.L.
Journal of the American Chemical Society, 89, 357-357 (1967)