Documenti fondamentali
919071
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 560 nm, 5 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Formula condensata:
CdSe/ZnS
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
5 mg/mL in toluene
Fluorescenza
FWHM 23-28 nm
λem 560 nm
, quantum yield ≥70
Gruppo funzionale
oleic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Surface ligand: Oleic Acid
Applicazioni
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
Avvertenza
Do not freeze.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application
Foubert A, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)