920428
Methoxypolyethylene glycol
average MN 1,000 (by NMR), glycol propyl amine, methoxy
Sinonimo/i:
PEG amine, Poly(ethylene) glycol amine, Polyethylene glycol, mPEG NH2, mPEG amine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Methoxypolyethylene glycol propyl amine 1,000,
Forma fisica
semisolid
Livello qualitativo
PM
average Mn 1,000 (by NMR)
Colore
white to off-white
Estremità Ω
amine
Estremità α
methoxy
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)