07966
Methoxypolyethylene glycol amine
20,000
Sinonimo/i:
O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Fouling Resistant Biomimetic Poly(Ethylene Glycol) Based Grafted Polymer Coatings