Documenti fondamentali
919721
Sigma-Aldrich
Methyl-13C, d1 alcohol
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13CDH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.04
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+2
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)