919632
TissueFab® bioink
(GelHA)ma -UV/365 nm
Sinonimo/i:
Bioink, HAMA, Hyaluronic acid, Hyaluronic acid methacrylamide, Hyaluronic acid methacrylate, Hyaluronic acid methacryloyl, Sodium hyaluronate
Descrizione
suitable for 3D bioprinting applications
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
viscous liquid
Impurezze
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
Colore
colorless to pale yellow
Dimensione particelle
0.2 μm
pH
6.5-7.5
applicazioni
3D bioprinting
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)