919403
CCW16-C4-BocNH
95%
Sinonimo/i:
tert-Butyl (4-(4-(4-(N-benzyl-2-chloroacetamido)phenoxy)phenoxy)butyl)carbamate, Crosslinker-E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, RNF4-targeting building block, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
CCW16
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(OCCCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=C3
InChI
1S/C30H35ClN2O5/c1-30(2,3)38-29(35)32-19-7-8-20-36-25-15-17-27(18-16-25)37-26-13-11-24(12-14-26)33(28(34)21-31)22-23-9-5-4-6-10-23/h4-6,9-18H,7-8,19-22H2,1-3H3,(H,32,35)
JABXXARCXCVEGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
919403-50MG | 4065265326544 |