917680
BocA1V1PF2-OPEG3-NH2 hydrochloride
Sinonimo/i:
2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl (S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-(4-fluorophenyl)propanoate hydrochloride, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
BocA1V1PF2
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(OCCOCCOCCOCCN)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
MLZXIXXBYKGHGE-ZRWAWTQBSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Building blocks in this series:
917478 BocA1V1PF2
916927 BocA1V1PF2-OC6-NH2 hydrochloride
917184 BocA1V1PF2-OC10-NH2 hydrochloride
917435 BocA1V1PF2-OPEG1-NH2 hydrochloride
917680 BocA1V1PF2-OPEG3-NH2 hydrochloride
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands.
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
917680-50MG | 4061842647729 |