917435
BocA1V1PF2-OPEG1-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
2-(2-Aminoethoxy)ethyl (S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-(4-fluorophenyl)propanoate hydrochloride, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
BocA1V1PF2
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(OCCOCCN)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
1S/C32H50FN5O8.ClH/c1-20(35-30(43)46-32(5,6)7)26(39)37-25(31(2,3)4)28(41)38-15-8-9-24(38)27(40)36-23(19-21-10-12-22(33)13-11-21)29(42)45-18-17-44-16-14-34;/h10-13,20,23-25H,8-9,14-19,34H2,1-7H3,(H,35,43)(H,36,40)(H,37,39);1H/t20-,23-,24-,25+;/m0./s1
NAMZBVQFPURDHU-WVMMZCIRSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Building blocks in this series:
917478 BocA1V1PF2
916927 BocA1V1PF2-OC6-NH2 hydrochloride
917184 BocA1V1PF2-OC10-NH2 hydrochloride
917435 BocA1V1PF2-OPEG1-NH2 hydrochloride
917680 BocA1V1PF2-OPEG3-NH2 hydrochloride
Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)