Documenti fondamentali
91716
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-isopropyl-2-oxazoline
≥97.0% (CHN)
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-4-isopropyloxazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H24NOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.43
Beilstein:
5879302
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (CHN)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D −48±3°, c = 1% in chloroform
Punto di fusione
85-90 °C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H24NOP/c1-18(2)22-17-26-24(25-22)21-15-9-10-16-23(21)27(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20/h3-16,18,22H,17H2,1-2H3/t22-/m1/s1
OUQSAXROROGQEE-JOCHJYFZSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
91716-100MG-F
91716-500MG-F