Documenti fondamentali
688533
Sigma-Aldrich
(S)-2-[2-[Bis(2-tolyl)phosphino]phenyl]-4-tert-butyl-2-oxazoline
97%
Sinonimo/i:
(S)-2-[2-[Bis(2-tolyl)phosphino]phenyl]-4-tert-butyl-4,5-dihydro-oxazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H30NOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D −69.0, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
134-138 °C
Gruppo funzionale
ether
phosphine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C4=N[C@H](CO4)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H30NOP/c1-19-12-6-9-15-22(19)30(23-16-10-7-13-20(23)2)24-17-11-8-14-21(24)26-28-25(18-29-26)27(3,4)5/h6-17,25H,18H2,1-5H3/t25-/m1/s1
PWDWTBOBIGNWSX-RUZDIDTESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)