Documenti fondamentali
916994
Sigma-Aldrich
Alkyl naphthalene sulfonate sodium salt
Sinonimo/i:
Alkylated naphthalene sulfonic acid sodium salt, Sodium alkylnapthalene sulfonate
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Livello qualitativo
Colore
slightly tan
pH
7.5-10.5 (5%aqueous solution)
P. ebollizione
212 °F
Applicazioni
This is an ionic surfactant mixture. It provides excellent wetting, dispersing, hydrotroping and medium to low foaming. It offers acid and base stability, hard-water tolerance and high temperature stability.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)