Documenti fondamentali
915424
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
≥95 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Hexadeuterobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D6
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.15
Beilstein:
1905426
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
Purezza isotopica
≥95 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
6.8 °C (lit.)
Densità
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
electronics
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)